Learn More
Ruthenium, 99.9%, (trace metal basis), -200 mesh, powder
Codice prodotto. 10624712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624712 5 g Glass bottle 5g
10573561 1 g Glass bottle 1g
10540014 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10624712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198100050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-18-8
Formula molecolare Ru
Molecular Weight (g/mol) 101.07
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC Name ruthenium
SMILES [Ru]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium
Colore Gray
Nota nome -200 mesh
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Forma Powder
Indice di Merck 15, 8433
Peso formulazione 101.07
Grado Trace Metal
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.