Learn More
Ruthenium cubes, 6mm (0.24in) square, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15456955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456955 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15456955 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045484.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium cubes
Nota nome 6mm (0.24 in.) square
CAS 7440-18-8
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Ru
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Sinonimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
IUPAC Name ruthenium
Molecular Weight (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Percent Purity 99.9%