Learn More
Ruthenium(III) chloride hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11399538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11399538 2 g 2g
11309548 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043364.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Ruthenium(III) chloride hydrate is used as a starting material in ruthenium chemistry. It acts as a precursor to many ruthenium compounds, which finds application as catalysts in asymmetric hydrogenation and alkene metathesis. It serves as a catalyst in the preparation of 2-ethyl-3-methylquinolines from primary aromatic amines and triallylamine. Further, it is used in the preparation of nanoparticulate ruthenium-aluminum oxyhydroxide catalyst for the efficient dehydrogenation of arylmethyl alcohols to the corresponding aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14898-67-0
Formula molecolare Cl3Ru
Molecular Weight (g/mol) 207.42
Numero MDL MFCD00149844
InChI Key YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium (III) chloride hydrate
Punto di fusione 100°C (decomposition)
Colore Black
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,8302
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 207.43 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Premion
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium(III) chloride hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ruthenium(III) chlor