Learn More
Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution, Ru 1.5% w/v
Codice prodotto. 11357477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11357477 50 mL 50mL
11367477 250 mL 250mL
11480300 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11357477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012630.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 34513-98-9
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate used as a catalyst in various reactions namely hydrogenation, carbonylation, hydrosilylation, hydrofomylation, C-X coupling (eg Heck, Suzuki, Stille) and chiral catalysis reactions. It is also used in the production of thick-film resistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34513-98-9
Numero MDL MFCD00016313
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution
Colore Red to Brown
Formula lineare Ru(NO)(NO3)3
Numero UN UN3093
Concentrazione Ru 1.5% w/v
Densità 1.07 g/mL
Informazioni di solubilità Miscible with cold water.
Peso formulazione 317.09
Odore Acidic
Quantità 50 mL
Forma fisica Liquid