Learn More
Ruthenium(III) nitrosylsulfate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11355737
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11355737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043436.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Electroplating, coating | [Ru(NO)]2(SO4)3
Ruthenium(III) nitrosylsulfate is used in Electroplating, coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare [Ru(NO)]2(SO4)3
Numero MDL MFCD02684508
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 550.34
Percent Purity 99.99%
Grado Premion