Learn More
Ruthenium(IV) oxide, 99.5+%, anhydrous
Codice prodotto. 10523771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10523771 1 g Glass bottle 1g
10647352 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10523771 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 218340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12036-10-1
Formula molecolare O2Ru
Molecular Weight (g/mol) 133.07
Numero MDL MFCD00011210
InChI Key WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC Name dioxoruthenium
SMILES O=[Ru]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(IV) oxide
Nota nome 99.5+%
Colore Black
Forma fisica Fine Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare RuO2
Fieser 12,428; 14,272; 15,281
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 133.07
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.97
Densità 6.9700g/mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.