Learn More
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Ru 54-60%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ruthenium (IV) oxide hydrate |
| Punto di fusione | 1200°C (sublimation) |
| Colore | Black |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN1479 |
| Informazioni di solubilità | It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water. |
| Peso formulazione | 133.07 (Anhydrous) |
| Percent Purity | 99.99% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.