Learn More
Ruthenium On Carbon, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ruthenium |
| CAS | 7440-18-8 |
| Quantità | 2.5 g |
| Formula molecolare | Ru |
| Sinonimo | Ru |
| InChI Formula | InChI=1S/Ru |
| SMILES | [Ru] |
| IUPAC Name | ruthenium |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.07 |
| Peso formulazione | 101.9043 |