Learn More
Ruthenium On Carbon, TRC
Codice prodotto. 30415491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415491 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR70181010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium
CAS 7440-18-8
Quantità 10 g
Formula molecolare Ru
Sinonimo Ru
InChI Formula InChI=1S/Ru
SMILES [Ru]
IUPAC Name ruthenium
Molecular Weight (g/mol) 101.07
Peso formulazione 101.9043