Learn More
Ruthenium powder, -200 mesh, 99.95% (metals basis)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ruthenium powder |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2 g |
| Odore | Odorless |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3089 |
| Percent Purity | 99.95% |
Sicurezza e movimentazione
- Ruthenium powder
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: Ruthenium