Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium Red, ≥85%, pure
Codice prodotto. 15519343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15519343 1 g 1g
15529343 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15519343 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 279710010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 11103-72-3 | H24Cl6N14O2Ru3 | 786.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11103-72-3
Formula molecolare H24Cl6N14O2Ru3
Molecular Weight (g/mol) 786.35
InChI Key JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
IUPAC Name azane;ruthenium(2+);hexachloride;dihydrate
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium Red
Punto di fusione > 500.0°C
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio ≥85%
Formula lineare [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Indice di Merck 15,8434
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 786.35
Percent Purity ≥85%
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium Red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.