Learn More
Rutin, 97+%
Codice prodotto. 10071480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071480 5 g Glass Bottle 5g
10356970 100 g Plastic bottle 100g
10327020 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10071480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132390050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207671-50-9
Formula molecolare C27H30O16
Molecular Weight (g/mol) 610.52
Numero MDL MFCD01319140
InChI Key IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Sinonimo rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
PubChem CID 5280805
ChEBI CHEBI:28527
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Rutin hydrate
Nota nome 97.0-102.0%
Punto di fusione 195.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 8438
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene
Peso formulazione 664.58
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder