Learn More
Rutinose Heptaacetate, TRC
Codice prodotto. 30419757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30419757 50 mg
30411510 5 mg
30411391 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30419757 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR70178850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29202-64-0
Formula molecolare C26 H36 O17
Molecular Weight (g/mol) 620.55
Sinonimo 1,2,3,4-tetraacetate-6-O-(2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyrasonyl)-D-glucopyranose, Heptaacetylrutinose
IUPAC Name [(2S,3S,4R,5R,6R)-4,5-diacetoxy-2-methyl-6-[[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetraacetoxytetrahydropyran-2-yl]methoxy]tetrahydropyran-3-yl] acetate
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Rutinose heptaacetate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H36O17/c1-10-19(36-11(2)27)21(38-13(4)29)23(40-15(6)31)25(35-10)34-9-18-20(37-12(3)28)22(39-14(5)30)24(41-16(7)32)26(43-18)42-17(8)33/h10,18-26H,9H2,1-8H3/t10-,18+,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26?/m0/s1
Peso formulazione 620.1952