Learn More
Ruxolitinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494027
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
500mg
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494027 50 mg 50mg
16461939 1 g 1g
16457876 100 mg 100mg
16441926 500 mg 500mg
16431326 200 mg -
16418118 10 mg 10mg
16400578 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16494027 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50856
MedChemExpress Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.
Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico Ruxolitinib
Forma fisica Powder
CAS 941678-49-5
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18N6
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo INCB18424
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2
Molecular Weight (g/mol) 306.37
Peso formulazione 306.37
Percent Purity 95.37%
Grado Research
Research purposes only