Learn More
Ruxolitinib, Mikromol™
Descrizione
Ruxolitinib
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ruxolitinib |
| CAS | 941678-49-5 |
| Nomi componenti o analita | Ruxolitinib |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H18 N6 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, (3R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile, (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, INC 424, INCB 018424, Ruxolitinib |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34 |
| IUPAC Name | (3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propanenitrile |
| Vedi altri risultati |