Learn More
R&D Systems™ Ruxolitinib phosphate
Codice prodotto. 18775846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18775846 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18775846 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7048/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.37€
    374.85€ / 50mg
    Risparmia 41.52€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064); potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor
Ruxolitinib phosphate is a phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064). Potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor; orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3 R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]propanenitrile phosphate
CAS 1092939-17-7
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio JAK Kinase Inhibitors
Formula molecolare C17H18N6.H3O4P
Peso formulazione 2323
Purezza 98%