Learn More
Ruxolitinib phosphate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481939
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
50mg
5mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481939 1 g 1g
16467876 100 mg 100mg
16451926 500 mg -
16441326 200 mg 200mg
16428118 10 mg 10mg
16420578 5 mg 5mg
16404037 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16481939 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50858
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Specifica
Materiale o nome chimico Ruxolitinib phosphate
Forma fisica Solid
CAS 1092939-17-7
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H21N6O4P
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo INCB018424 phosphate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2.O=P(O)(O)O
Molecular Weight (g/mol) 404.36
Peso formulazione 404.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only