missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ruxolitinib Phosphate, TRC

Codice prodotto. 17993345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993345 10 mg 10mg
30135821 100 mg 100mg
17925045 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17993345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR70200510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1092939-17-7
Formula molecolare C17 H18 N6 . H3 O4 P
Molecular Weight (g/mol) 404.36
Sinonimo 1H-Pyrazole-1-propanenitrile, β-cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-, (βR)-, phosphate (1:1), INC 424 phosphate, INCB 018424 phosphate, Jakafi, Ruxolitinib phosphate
IUPAC Name (3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propanenitrile;phosphoric acid
SMILES OP(=O)(O)O.N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34

Specifica

Materiale o nome chimico Ruxolitinib Phosphate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
Peso formulazione 404.1362
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.