missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ruxolitinib (S enantiomer), MedChemExpress

Codice prodotto. 16410578
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16410578 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16410578 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50856A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor

Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor

Specifica

Materiale o nome chimico Ruxolitinib (S enantiomer)
Forma fisica Solid
CAS 941685-37-6
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18N6
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo S-Ruxolitinib S-INCB18424
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM)
SMILES N#CC[C@@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=NC=NC4=C3C=CN4)=C2
Molecular Weight (g/mol) 306.37
Peso formulazione 306.37
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.