Specifica
| Materiale o nome chimico | Ruxolitinib |
| CAS | 941678-49-5 |
| Quantità | 100 mg |
| Shipping Condition | No special requirements |
| Linea di prodotti | Life science |
| Formula molecolare | C17 H18 N6 |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | White to Almost-white |
| Purezza | ≥97.5% |