Learn More
IKA™ RV 10.601 Model Distilling Spider
Codice prodotto. 11825922 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11825922 1 Pack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11825922 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003739500
Spedizione stimata: 02-02-2027
Specifica
Tipo Distilling Spider
Da utilizzare con (applicazione) For simultaneous distillation in 12 Distilling sleeves
Quantità 1 Pack
Lato giunto rastremato standard NS 29/32
Volume (sistema metrico) 20 mL