Learn More
IKA™ RV 10.84 Evaporation Flask
Codice prodotto. 11845922 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11845922 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11845922 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.05€
    93.50€ / pezzi 1
    Risparmia 4.55€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
High-quality borosilicate glass flask designed for evaporation processes.
  • High-quality borosilicate glass construction
  • Suitable for evaporation processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Evaporating Flask
Centro numero giunti rastremati standard NS 29/32
Volume (sistema metrico) 1000 mL