Learn More
IKA™ Agitatore digitale RW 20
Codice prodotto. 10388762 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
RW 20 digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
10388762 RW 20 digitale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10388762 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003593000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirs quantities up to 20 Liters (H2O) IKA™ RW 20 Digital Stirrer includes a robust, slimline, ergonomic design. Includes two speed ranges for universal use from 60 to 2000RPM.
Stirs quantities up to 20 Liters (H2O)
  • Digital display
  • Robust, slimline, ergonomic design
  • Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 - 2.000 rpm
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed da 60 a 2000 rpm
Capacità 20 L
Display Digitale
Tensione Da 220 a 240/da 100 a 115 V
Wattage 87 w
Depth (Metric) Interior 212 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 212 x 88 x 294 mm
Altezza (sistema metrico) H 294 mm
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 13 mm
Larghezza (sistema metrico) 88 mm
Requisiti elettrici 220 to 240 / 100 to 115 V, 50/60Hz, 87W
Frequenza 50/60 Hz
Certificazione/Conformità DIN EN 60529
Dimensioni mandrino 0.5 to 10 mm
Modello RW 20 digitale
Classe di protezione IP20
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Coppia 150 Ncm
Tipo Stirrer
Viscosità 10000 mPas
Peso (sistema metrico) 3.1 kg