Learn More
RX-3117, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482487
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482487 50 mg 50mg
16446378 10 mg 10mg
16438967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16482487 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15228
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress RX-3117 (TV-1360) is a potent and orally active anticancer and antimetaboliteagent. RX-3117 inhibits DNA methyltransferase 1 (DNMT1). RX-3117 shows antiproliferative and anti-tumour activity. RX-3117 induces cell cycle arrest at S phase and apoptosis.
RX-3117 (TV-1360) is a potent and orally active anticancer and antimetaboliteagent. RX-3117 inhibits DNA methyltransferase 1 (DNMT1). RX-3117 shows antiproliferative and anti-tumour activity. RX-3117 induces cell cycle arrest at S phase and apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico RX-3117
Forma fisica Solid
CAS 865838-26-2
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12FN3O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo TV-1360 fluorocyclopentenylcytosine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (194.39 mM)
SMILES O=C1N([C@@H]2C(F)=C(CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C=CC(N)=N1
Molecular Weight (g/mol) 257.22
Peso formulazione 257.22
Percent Purity 98.38%
Grado Research
Research purposes only