missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RXRG Mouse anti-Human, Clone: 1E7E5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | RXRG |
---|---|
Clone | 1E7E5 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808065
|
Proteintech
66306-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898055
|
Proteintech
66306-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Retinoic Acid (RA; active metabolite of vitamin A) plays a prominent role in regulating the transition of proliferating precursor cells (such as carcinoma cells and neuronal precursors) to postmitotic differentiated cells (Joshi et al., 2005). The Retinoid X Receptors (RXRs) family (RXR alpha, beta, and gamma), preferentially bind 9-cis -RA and regulate gene transcription by forming heterodimers with a second family of RA receptors. RAs have been suggested to potentially play a therapeutic role in cervical cancer (Abu et al., 2005). RAs are known to play key roles in neuronal development and an increasing body of evidence indicates that retinoid signaling may regulate synaptic plasticity and associated learning and memory behaviors (Lane and Bailey, 2005).Specifica
RXRG | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NR2B3, Retinoid X receptor gamma, retinoid X receptor, gamma, RXRC, RXRG | |
RXRG | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1E7E5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P48443 | |
6258 | |
RXRG Fusion Protein Ag1611 | |
Primary | |
-20°C | |
RXRG |