Learn More
RY703 Mouse Anti-Human CD163, BD OptiBuild™
Codice prodotto. 31793123 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31793123 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31793123 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 770071
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal Antibody detects CD163 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD163
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone GHI/61
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato RY703
Formulazione Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias gene CD163 antigen; M130; MM130; GHI/61; D11C163A; RM3/1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Glycoprotein preparation from Hairy Cell Leukemia Spleen
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9332
Target Species Human
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ