Descrizione
CD274 (PD-L1) Monoclonal Antibody detects CD274 (PD-L1) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
Specifica
Specifica
| Antigene | CD274 (PD-L1) |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | MIH1 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | RY703 |
| Formulazione | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias gene | B7-H1; B7-H; PD-L1; PDL1; PDCD1 ligand 1; PDCD1L1; PDCD1LG1 |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Human CD274 Transfected Cell Line |
| Vedi altri risultati |