Learn More
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10591471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10591471 1 g 1g
10441173 5 g 5g
10444335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 224310010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18531-99-2 | C20H14O2 | 286.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18531-99-2
InChI Key PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1, 1'-Bi-2-naphthol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 205°C to 211°C
Colore White to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C20H14O2
Formula lineare HOC10H6C10H6OH
Quantità 1 g
Fieser 16,132
Indice di Merck 15, 1230
Rotazione specifica -35.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 286.32
Peso formulazione 286.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals