Learn More
(S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthol), 99%
Codice prodotto. 11328155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328155 25 g 25g
11308155 1 g 1g
11318155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11328155 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08423.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18531-99-2 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18531-99-2
Formula molecolare C20H14O2
Molecular Weight (g/mol) 286.33
Numero MDL MFCD00004068
InChI Key PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthol)
Punto di fusione 206°C to 211°C
Densità 1.301
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3592999
Indice di Merck 14,1226
Optical Rotation −34.5 (c=1 in THF)
Peso formulazione 286.33
Percent Purity 99%