Learn More
(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate, 95%
Codice prodotto. 11329096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329096 250 mg 250mg
11319096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329096 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20242.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73671-79-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73671-79-1
Formula molecolare C13H11NO
Molecular Weight (g/mol) 197.24
Numero MDL MFCD00064181
InChI Key GONOHGQPZFXJOJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-+-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl naphthalene, s-nei, s-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid s-+-1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8101, s-+-1-naphthyl ethyl isocyanate, s--1-1-naphthyl ethyl isocyanate, s-+-1-1-naphthyl ethylisocyanate
PubChem CID 7023510
IUPAC Name 1-[(1S)-1-isocyanatoethyl]naphthalene
SMILES CC(N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Densità 1.118
Punti di ebollizione 106°C to 108°C (0.16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.6045
Quantità 250 mg
Numero UN UN2206
Beilstein 4675069
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Optical Rotation +47° (c=3.5 in Toluene)
Peso formulazione 197.24
Percent Purity 95%