Learn More
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, 99%
Codice prodotto. 11423397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11423397 1 g 1g
11433397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11423397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17176.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172.25 g/mol
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine is used in the asymmetric synthesis of α-cyanocarboxylates. Also used in the synthesis of chiral imadazolin-2-ylidene ligands used in organometallic catalysis. Chiral/Asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine is used in the asymmetric synthesis of α-cyanocarboxylates. Also used in the synthesis of chiral imadazolin-2-ylidene ligands used in organometallic catalysis. Chiral/Asymmetric synthesis.
Solubility
Soluble in chloroform, ethanol.
Notes
Air Sensitive. Stable under recommended storage conditions. Keep away from acids, acid chlorides, acid anhydrides, oxidizing agents, chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10420-89-0
Formula molecolare C12H14N
Molecular Weight (g/mol) 172.25
Numero MDL MFCD00064179
InChI Key RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Sinonimo s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
IUPAC Name (1S)-1-naphthalen-1-ylethanamine
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densità 1.06
Punti di ebollizione 152°C to 153°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.623
Quantità 1 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2208024
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ethanol.
Peso formulazione 171.24
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine