Learn More
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11364196
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11364196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19301.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10420-89-0
Formula molecolare C12H14N
Molecular Weight (g/mol) 172.25
Numero MDL MFCD00064179
InChI Key RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Sinonimo s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densità 1.06
Punti di ebollizione 152°C to 153°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.623
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2208024
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −55° (c=2 in Ethanol)
IUPAC Name (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
Peso formulazione 171.24
Percent Purity ≥99%