Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30417341
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417341 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417341 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT294115500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Formula molecolare C11H12O2
Quantità 500 mg
Sinonimo (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
IUPAC Name (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Peso formulazione 176.0837