Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30421169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421169 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2941151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Formula molecolare C11H12O2
Quantità 1 g
Sinonimo (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
IUPAC Name (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Peso formulazione 176.0837