Learn More
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11343526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343526 25 g 25g
11323526 1 g 1g
11333526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11343526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14422.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74163-81-8 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74163-81-8
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.20
Numero MDL MFCD00144533
InChI Key BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Sinonimo l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-tic-oh, l-porretine, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, unii-737g46u1np, s---1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2733226
IUPAC Name (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Punto di fusione >300°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 4842199
Optical Rotation −163° (c=2 in 1N NaOH)
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 97%