Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 74163-81-8 |
| Formula molecolare | C10 H11 N O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(S)-, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-2-ium-3-carboxylate, (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, L-Porretine |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1 |
| IUPAC Name | (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.2 |
| Peso formulazione | 177.079 |