Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103641 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10103641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334730010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
CAS 18881-17-9
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114.0°C to 116.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H13NO
Numero MDL MFCD01631316
Quantità 1 g
Rotazione specifica -94° to 100° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Sinonimo s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylmethanol, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, chembl61489, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl-methanol, s---1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, s-3-hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3-isoquinolinemethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-, s, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
InChI Key ZSKDXMLMMQFHGW-JTQLQIEISA-N
SMILES C1C(NCC2=CC=CC=C21)CO
IUPAC Name [(3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 163.22
PubChem CID 776757
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.