Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15442182
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
93643-24-4
C7H14N2
126.20
MFCD03787926
FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
781249
(8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
C1C[C@@H]2CNCCN2C1
93643-24-4
C7H14N2
126.20
MFCD03787926
FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
781249
(8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Materiale o nome chimico (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3)
Rotazione specifica + 5.88
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-1,4-Diazabicyclo¢4.3.0!nonane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.