Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452182 250 mg 250mg
15442182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452182 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456812500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 93643-24-4
Formula molecolare C7H14N2
Molecular Weight (g/mol) 126.20
Numero MDL MFCD03787926
InChI Key FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
PubChem CID 781249
IUPAC Name (8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
SMILES C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3)
Rotazione specifica + 5.88
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.