Learn More
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 98%
Codice prodotto. 11392997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392997 1 g 1g
11303007 5 g 5g
11313007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11392997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16322.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 41851-59-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41851-59-6
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.209
Numero MDL MFCD00671660
InChI Key JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s---1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxy-phenyl-ethylamine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s--1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-p-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine
PubChem CID 793467
IUPAC Name (1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Punto di fusione <-20°C
Densità 1.02
Punti di ebollizione 65°C (0.38 mmHg)
Note percentuale saggio ee 98%
Indice di rifrazione 1.533
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 3196456
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −34° (Neat)
Peso formulazione 151.21
Percent Purity ≥99%