Learn More
(S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, ChiPros 98%, ee 99+%
Codice prodotto. 11329105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329105 25 g 25g
11309105 1 g 1g
11319105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11329105 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16329.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27298-98-2
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00145246
InChI Key UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-1-p-tolyl ethanamine, s---1-p-tolyl ethylamine, s---4-1-aminoethyl toluene, s-1-p-tolyl ethylamine, 1s-1-4-methylphenyl ethan-1-amine, 1s-1-p-tolyl ethanamine, 1s-1-4-methylphenyl ethanamine, s-1-p-tolylethanamine, 1-4-methylphenyl ethanamine #, s-1-4-methylphenyl ethylamine
PubChem CID 7015759
SMILES CC(N)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.94
Punti di ebollizione 204°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.5215
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2422644
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name (1S)-1-(4-methylphenyl)ethanamine
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 98%