Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777306
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
2799-17-9
C3H9NO
75.11
MFCD00064429
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
7311736
1-aminopropan-2-ol
CC(O)CN
2799-17-9
C3H9NO
75.11
MFCD00064429
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
7311736
1-aminopropan-2-ol
CC(O)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 19°C to 21°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9540g/mL
Punti di ebollizione 160°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4465 to 1.4495
Quantità 1 g
Beilstein 04, IV, 1665
Gravità specifica 0.954
Rotazione specifica + 18
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting