Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11338975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338975 250 mg 250mg
11328975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338975 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14102.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2799-17-9
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00064429
InChI Key HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
IUPAC Name 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Punto di fusione 24°C to 26°C
Densità 0.96
Punti di ebollizione 160°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.449
Quantità 250 mg
Numero UN UN3259
Beilstein 1718868
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Optical Rotation +18.5° (c=1.8 in Water)
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98%