Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98+%
Codice prodotto. 10510014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10510014 25 g Bottiglia in vetro 25g
10022930 1 g Bottiglia in vetro 1g
10500014 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10510014 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218980250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2799-17-9 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2799-17-9
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00064429
InChI Key HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
IUPAC Name 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 19°C to 21°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9540g/mL
Punti di ebollizione 160°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4465 to 1.4495
Quantità 25 g
Beilstein 04, IV, 1665
Gravità specifica 0.954
Condizione di rotazione specifica + 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Rotazione specifica + 18
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting