Learn More
(S)-(+)-1-Aminoindan, 97%
Codice prodotto. 11965241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965241 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11965241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342530010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61341-86-4 | C9H11N | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Aminoindan
Nota nome 97%
CAS 61341-86-4
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0380g/mL
Punti di ebollizione 96.0°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H11N
Indice di rifrazione 1.5600 to 1.5620
Numero MDL MFCD00216670
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.038
Rotazione specifica + 15.62
Sinonimo s-+-1-aminoindan, s-1-aminoindane, s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-aminoindane, 1s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-indanamine, 1s-indan-1-amine, s-indan-1-ylamine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1s
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1CCC2=CC=CC=C12
IUPAC Name (1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 133.19
PubChem CID 7000084
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-1-Aminoindane
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.