Learn More
(S)-1-Aminoindane, TRC
Codice prodotto. 30314793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314793 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611716250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-Aminoindane
CAS 61341-86-4
Formula molecolare C9 H11 N
Quantità 250 mg
Sinonimo 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (1S)-, 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (S)-, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, ((1S)-Indan-1-yl)amine, (+)-1-Aminoindan, (1S)-1-Aminoindane, (1S)-2,3-Dihydro-1H-1-indenamine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, (S)-(+)-1-Aminoindan, (S)-(+)-1-Aminoindane, (S)-(+)-Indan-1-ylamine, (S)-1-Aminoindan, (S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (S)-2,3-Dihydroinden-1-amine, 1(S)-Aminoindane, [(S)-Indan-1-yl]amine
InChI Formula InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@H]1CCc2ccccc12
IUPAC Name (1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Peso formulazione 133.0891