Learn More
(S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10881691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10881691 1 g Bottiglia in vetro 1g
10483520 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10881691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437880010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 114715-38-7
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.26
InChI Key HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Sinonimo s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
PubChem CID 1519353
IUPAC Name (3S)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
SMILES C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.02
Rotazione specifica + 2
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.