Learn More
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol, 96%
Codice prodotto. 15456998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456998 5 g 5g
15446998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60523.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85483-97-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85483-97-2
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD07367008
InChI Key KJBPYIUAQLPHJG-VIFPVBQESA-N
Sinonimo s-+-1-benzyloxy-2-propanol, s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2s-1-benzyloxypropan-2-ol, 2s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-phenylmethoxy-, 2s, 2-propanol,1-phenylmethoxy-, 2s, s-1-o-benzylpropylene glycol, s-1-benzyloxy-2-hydroxypropane, 2s-1-benzyloxy-2-propanol, +-s-1-benzyloxy-2-propanol
PubChem CID 13197475
IUPAC Name (2S)-1-phenylmethoxypropan-2-ol
SMILES CC(COCC1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Densità 1.044
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Indice di rifrazione 1.51
Quantità 5 g
Optical Rotation +14° (c=1 in Chloroform)
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 96%