Learn More
(S)-1-Beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-methylaminopropane, TRC
Codice prodotto. 30136241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136241 1 g 1g
30135928 100 mg 100mg
30008258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9618151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116539-55-0
Formula molecolare C8 H13 N O S
Molecular Weight (g/mol) 171.26
Sinonimo 2-Thiophenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
IUPAC Name (1S)-3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
SMILES CNCC[C@H](O)c1cccs1
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Peso formulazione 171.0718