Learn More
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine, 97%
Codice prodotto. 15499127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15499127 250 mg 250mg
15489127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15499127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52409.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 674792-06-4 | C13H26N2O2 | 242.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 674792-06-4
Formula molecolare C13H26N2O2
Molecular Weight (g/mol) 242.363
Numero MDL MFCD03787916
InChI Key WXGGVOBNOVOVAM-NSHDSACASA-N
Sinonimo s-1-boc-2-isobutyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-2-methylpropyl piperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-isobutylpiperazine, s-n-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-2-isobutylpiperazine
PubChem CID 17750437
IUPAC Name tert-butyl (2S)-2-(2-methylpropyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)CC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 242.36
Percent Purity 97%